Cesio cloruro
Fornitore: PanReac AppliChem
A1098.1000EA
1270
EUR
A1098.1000
Cesio cloruro
Cesio cloruro
Formula:
CsCl Peso molecolare: 168,36 g/mol Punto di ebollizione: 1303 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 646 °C Densità: 3,7808 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS Number: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 13,02021 |