Stampa…
Litio carbonato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05676.0250EA 1930 EUR
1.05676.0250
Litio carbonato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Litio carbonato
Formula: Li₂CO₃
Peso molecolare: 73,89 g/mol
Punto di fusione: 720 °C
Densità: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011084
CAS Number: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Visualizza i codici
Solubility 13 g/l (20 °C)
Melting Point 720 °C
Molar Mass 73.89 g/mol
Bulk Density 250 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 10 - 11 (5 g/l, H2O, 20 °C)