1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 3001-72-7
Molecular Formula: C7H12N2
Formula Weight: 124.19
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 95-98°/7mm
Beilstein Reference: 2417
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00005554
Formula:
C₇H₁₂N₂ Peso molecolare: 124,19 g/mol Punto di ebollizione: 95…98 °C (7 mmHg) Densità: 1,042 Flash Pt: 94 °C (201 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005554 CAS Number: 3001-72-7 EINECS: 221-087-3 UN: 3267 ADR: 8,II |