Stampa…
1-Methylcyclopentene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A18816.22EA 769 EUR
A18816.22 A18816.14 A18816.06
1-Methylcyclopentene ≥98%
1-Methylcyclopentene
Purity: 98%
CAS No.: 693-89-0
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: -142°
Boiling Point: 73-75°
Beilstein Reference: 1900640
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001397
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 73…75 °C
Punto di fusione: –142 °C
Densità: 0,779
Flash Pt: –17 °C (1 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001397
CAS Number: 693-89-0
EINECS: 211-762-0
UN: 3295
ADR: 3,II