1-Methylcyclohexene
Fornitore: Acros Organics
Formula: C₇H₁₂
Peso molecolare: 96,17 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: -120,4 °C
Densità: 0,8102 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 591-49-1
EINECS: 209-718-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
bottiglia in vetro 25 ml ACRO304310250
Codice articolo fornitore: 304310250
Codice articolo locale: ACRO304310250
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità