L'unità Bio II Advance Plus è stata progettata per offrire la massima praticità, comodità e sicurezza dell'utente, del campione e dell'ambiente in una cabina di dimensioni estremamente ridotte. La cabina Bio II Advance Plus è caratterizzata dall'equilibrio perfetto tra dimensioni esterne e area di lavoro utile: con appena 759 mm di larghezza e 1260 mm di altezza, la cabina offre un'area di lavoro di 340 dm³. Questa gamma è stata ideata per offrire le migliori funzioni di una cabina di sicurezza biologica di classe II disponibili e un design ergonomico, un funzionamento silenzioso, una pulizia agevole, un basso consumo energetico e una semplice manutenzione.
- Finestra scorrevole innovativa e originale, ideata per consentire una regolazione semplice a un'apertura di lavoro di 200 mm con una sola mano
- Pannello di controllo con codice colore internazionale per indicare lo stato della cabina. Nello schermo principale viene mostrato il livello di ostruzione del filtro e la velocità del flusso laminare
- Controllo automatico tramite microprocessore per garantire sempre la velocità corretta dell'aria, per ridurre al minimo i consumi energetici e il rumore
- La finestra anteriore offre un accesso completo e agevole alla camera di lavoro, semplificandone la pulizia e consentendo l'introduzione di oggetti e accessori grandi nella camera
- La superficie di lavoro è divisa in sezioni lavabili e sterilizzabili in autoclave
- Estremamente silenziosa, livello di rumorosità inferiore a 58 dB
La modalità Eco della cabina Bio II Advance mette la cabina in standby: il campione rimane protetto all'interno della cabina mentre l'utente esegue altre operazioni. Ciò consente di risparmiare energia diminuendo il calore della cabina e il tasso di ostruzione del filtro, con conseguente riduzione della rumorosità e dell'emissione di calore.
Sistema 4F innovativo ed esclusivo (Fast, Friendly and eFFicient: veloce, facile ed efficiente) con Telstar per la sostituzione del filtro. È possibile accedere comodamente ai filtri dalla parte anteriore della cabina e, utilizzando un esclusivo dispositivo di chiusura/apertura veloce, il tempo di sostituzione dei filtri è ridotto a cinque minuti.
Costruzione: Gli armadi sono costituiti da una camera in acciaio inossidabile 304L con angoli arrotondati e lati in vetro di sicurezza temprato. La finestra frontale è antiriflesso con protezione UV. È completamente sigillato e impedisce l'esposizione dell'utente alle sostanze aggressive fuoriuscite, il campione dalla contaminazione ambientale e mantiene la pulizia della superficie interna della finestra.
Certificazioni: Le cabine Bio II Advance Plus vengono testate e certificate in modo indipendente dal TÜV Nord, l'ente principale di certificazione in Europa, per garantire la conformità allo standard EN 12469 per le cabine di sicurezza biologica di classe II (unità con il 30% di scarico e il 70% di ricircolo). L'unità Bio II Advance è adatta per lavori con agenti patogeni di livello 1, 2 e 3. Inoltre, è conforme ai requisiti principali delle norme NSF/ANSI 49 (classe II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 e AS2252.