Stampa…
VWR® MX, Termostato a immersione
Fornitore: VWR
VWR®
462-0205EA 1300 EUR
462-0205
VWR® MX, Termostato a immersione
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Sistemi di controllo della termostatazione
Il termostato a immersione MX è di facile utilizzo grazie ai tre pulsanti di controllo e ai comandi su schermo. Il comodo controllo a scorrimento consente di regolare in modo agevole la portata. Il termostato può essere fissato saldamente su vasche con pareti dritte o curve.
  • Large EasyView™ LCD display with alarm or fault icons plus English prompts and menus
  • User-adjustable high and low temperature limits and low liquid level alarms
  • Single speed pressure pump
  • Integral pump and heater coil protection
  • Single point calibration
Maximum pump capacities:
11,9 l/min, 120 mbar.
Certificazioni: Complies with DIN 12876-1, Safety Class I.
Attenzione: * RT = Ambient.