Stampa…
Bagni d'acqua e termostati di circolazione, acciaio inossidabile, Optima™
Fornitore: Grant
Optima™
462-0340EA 2570 EUR
462-0340 462-0341 461-0728 461-0727 461-0726 462-0336 462-0337 462-0338 462-0339 461-0729 461-0731 461-0730 461-0724 461-0734 461-0723 461-0722 461-0733 461-0700 461-0732 461-0721
Bagni d'acqua e termostati di circolazione, acciaio inossidabile, Optima™
Bagni Bagni ad aqua con agitatore
La gamma Optima™ di Grant è composta sia da termostati generici che per prestazioni avanzate combinati con bagni in acciaio inossidabile di qualità superiore (rubinetto di scarico sui bagni da 12, 18, 26 e 38 l). Circolazione con agitazione nel bagno per garantire stabilità e uniformità impeccabili della temperatura. Le unità possono essere utilizzate anche con refrigeratori a immersione accessori C1G e C2G per il funzionamento a temperature inferiori alla quella ambiente.
  • Range di temperatura T100: temp. ambiente da +5 a 100 °C. Range impostabile da 0 a 100 °C (il funzionamento a temperature inferiori a quella ambiente richiede un accessorio per raffreddamento)
  • Range di temperatura TC120: temp. ambiente da +5 a 120 °C. Range impostabile da −20 a +120 °C (il funzionamento a temperature inferiori a quella ambiente richiede un accessorio per raffreddamento)
  • Pompa per circolazione esterna, allarme acustico e visivo e interruzione regolabile in caso di sovratemperatura (solo TC120)
  • I modelli di capacità a partire da 12 l sono dotati di una piastra di montaggio a doppia posizione Optima™ che può essere orientata sulla vasca in due direzioni; ideale per ottimizzare lo spazio sul banco
  • Stabilità ±0,05 °C a 70 °C
Termostati generici T100 e TC120:
I termostati digitali con controllo a microprocessore T100 e TC120 sono caratterizzati da un quadrante rotante semplice da usare e due tasti funzione per impostare la temperatura e navigare rapidamente nei menu. Le unità sono dotate di display luminoso a 4 cifre di semplice lettura, 3 preimpostazioni programmabili della temperatura, protezione da basso livello del liquido, interruzione fissa in caso di sovratemperatura, allarme visivo, timer per conto alla rovescia e funzione di calibrazione eseguibile dall'utente per la massima precisione.
Termostati avanzati: TX150 e TXF200:
I termostati TX150 e TXF200 sono caratterizzati da schermo QVGA TFT a colori per la visualizzazione delle temperature effettiva e impostata e delle icone di stato. Lo schermo QVGA TFT, associato al quadrante e ai tasti funzione di semplice utilizzo, consente di navigare rapidamente nell'intuitivo sistema dei menu. Entrambe le unità sono dotate di interfaccia RS232 e USB e possono essere programmate tramite PC remoto o portatile utilizzando il versatile software Labwise™ di Grant (disponibile come opzione). Ulteriori caratteristiche: timer per conto alla rovescia, interruzione regolabile in caso di sovratemperatura, allarmi visivi, acustici e di temperatura alta e bassa programmabili. Il modello TX150 è in grado di memorizzare 1 programma con 30 segmenti. Anche il modello TXF200 può essere programmato tramite l'interfaccia utente e consente di memorizzare fino a 10 programmi con 100 segmenti. L'interfaccia di programmazione comprende la temperatura target impostata con possibilità di scelta tra tempo di raggiungimento della temperatura target o velocità di rampa della temperatura e un relè aggiuntivo programmabile per il controllo di accensione e spegnimento delle apparecchiature ausiliarie o delle unità di refrigerazione.
Range di temperatura TX150: temp. ambiente da 5 a 150 °C. Range impostabile da −50 a +150 °C (il funzionamento a temperature inferiori a quella ambiente richiede un accessorio per raffreddamento)
Range di temperatura TXF200: temp. ambiente da 5 a 200 °C. Range impostabile da −50 a +200 °C (il funzionamento a temperature inferiori a quella ambiente richiede un accessorio per raffreddamento)
Stabilità ±0,01 °C a 70 °C
Presa per sonda di temperatura esterna PT1000
Regolazione offset per prestazioni isotermiche
Calibrazione a 5 punti definita dall'utente delle sonde interna ed esterna
Capacità massima della pompa:
TC120 16 L/min, 210 mbar
TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar, velocità variabile
Informazioni per l'ordine: i bagni con agitazione vengono forniti con termostato, vasche e piastra ponte di montaggio ma senza coperchio. Si consiglia l'uso dei coperchi (da ordinare separatamente) in caso di funzionamenti a temperature superiori a 60 °C.
Attenzione: * RT = ambiente
** Il range di temperatura può essere esteso a 0 °C con l'accessorio per raffreddamento Grant C1G - Cod. prod. 473-4100
*** Il range di temperatura può essere esteso a −15 °C con l'accessorio per raffreddamento Grant C2G - Cod. prod. 473-4101