Stampa…
Hai cercato: Imbuti per Citologia
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (720-1999)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI720-1999
Descrizione: La camera di centrifugazione Q Path Cytocuvette®, in plastica e monouso, è adatta per utilizzi con tutte le citocentrifughe. Il dispositivo ...
UOM: 1 * 600 pezzi
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: These one-way cytology funnels / cytofunnels are used for applying a thin cell layer to a microscope slide by means of centrifugation. The application...
Promo
Codice catalogo: (720-1972)
Fornitore: Simport Scientific
Codice articolo fornitore: M968-1
Codice articolo locale: SIMPM968-1
Descrizione: CytoSep™ cytology funnels for the StatSpin Cytofuge® 2 cytocentrifuge allow cells to gently concentrate in a 7 mm diameter area on the slide, while su...
UOM: 1 * 48 pezzi
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: The CytoSep™ funnel chambers for the Hettich Cyto-System optimises laboratory throughput with multiple funnel options in 2, 3, or 4 funnels per slide.
Codice catalogo: (720-1867)
Fornitore: Simport Scientific
Codice articolo fornitore: M965-40
Codice articolo locale: SIMPM965-40
Descrizione: L'imbuto CytoSep™ MEGA rappresenta un metodo efficace, semplice ed economico per preparazioni su vetrino a strato sottile di alta qualità. Elimin...
UOM: 1 * 480 pezzi
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Codice catalogo: (720-1868)
Fornitore: Simport Scientific
Codice articolo fornitore: M963-1
Codice articolo locale: SIMPM963-1
Descrizione: Cytology funnel for SAKURA Cyto-Tek® centrifuge.
UOM: 1 * 200 pezzi
Fornitore: THARMAC GmbH
Descrizione: Suitable only with EASY rotors JC105 and JC375.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom