Stampa…
Agitatore magnetico con piastra riscaldante, multiposizione, AM4
Fornitore: VELP Scientifica
442-1113EA 1530 EUR
442-1113
Agitatore magnetico con piastra riscaldante, multiposizione, AM4
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici con piastra riscaldante multiposizione
Agitatore con piastra riscaldante multiposizione con quattro piastre di agitazione a controllo indipendente rivestite con lega di alluminio che garantisce una distribuzione uniforme del calore.
  • L'AM4 presenta 4 posizioni a controllo indipendente
  • Magnete di azionamento PCM ad alta potenza
  • Pannello di controllo di classe IP 42 per la protezione da fuoriuscite di liquidi con scanalatura per deflusso
Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21