Italy
Order Entry
Fmoc-Pro-OH ≥98%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificati
Fmoc-Pro-OH ≥98%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni correlate
Informazioni sul prodotto
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Disponibilità
    Prezzo
  • B21081.06
    Glass bottle for solids
    5 g
    Login per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 48,60 €
    48,60 €
    1 * 5 g
       48,60 €
     : B21081.06
     : ALFAB21081.06
  • B21081.14
    B21081.14
    Glass bottle for solids
    25 g
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 200,00 €
    200,00 €
    1 * 25 g
       200,00 €
     : B21081.14
     : ALFAB21081.14