Stampa…
Hai cercato: Toluene
51  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"51"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.09768.0005)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09768.0005
Codice articolo locale: MERC1.09768.0005
Descrizione: Toluene sostanza di riferimento per gas cromatografia, Supelco®
UOM: 1 * 5 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Toluene, Supelco®
Fornitore: Merck
Descrizione: Toluene, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Descrizione: SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization dete...
Fornitore: Merck
Descrizione: For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Fornitore: Merck
Descrizione: EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Toluene, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
MSDS Promo
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Toluene ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Toluene ≥98%, TECHNICAL
Codice catalogo: (28684.364)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC28684.364
Descrizione: Toluene ≥99%, GPR RECTAPUR® per anatomia patologica
UOM: 1 * 5 L
Codice catalogo: (8078.2500)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR8078.2500
Descrizione: Toluene, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
UOM: 1 * 2,5 L
Codice catalogo: (8470.2500)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR8470.2500
Descrizione: Toluene, BAKER ANALYZED® per analisi dei pesticidi, J.T.Baker®
UOM: 1 * 2,5 L
Certificati
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Toluene ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: Avantor
Descrizione: Toluene ≥99.7% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED® HPLC per HPLC/UHPLC, per spettrofotometria, J.T.Baker®
Codice catalogo: (85393.320)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85393.320
Descrizione: Toluene, PESTINORM® Supra Trace per analisi organiche in tracce
UOM: 1 * 2,5 L
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Toluene ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom