Stampa…
4-Ethylanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A10391.09EA 45.6 EUR
A10391.09 A10391.18
4-Ethylanisole ≥98%
4-Ethylanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 1515-95-3
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5085
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 774365
MDL No.: MFCD00015176
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C
Densità: 0,962
Flash Pt: 79 °C (174 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015176
CAS Number: 1515-95-3