Stampa…
Acetofenone
Attenzione
Synonyms: Fenilmetilchetone
EHERCA10022000EA 0 EUR
EHERCA10022000
Acetofenone
Acetofenone
Formula: C₈H₈O
Peso molecolare: 120,15 g/mol
Punto di ebollizione: 201,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008724
CAS Number: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074