Stampa…
3-Methyl-1-phenyl-2-butanone 96%
Fornitore: Thermo Scientific
L07176.06EA 91.2 EUR
L07176.06
3-Methyl-1-phenyl-2-butanone 96%
3-Methyl-1-phenyl-2-butanone
Purity: 96%
CAS No.: 2893-05-2
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 237-240°
MDL No.: MFCD00040487
Formula: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 237…240 °C
Densità: 0,968
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040487
CAS Number: 2893-05-2
EINECS: 220-765-6