Stampa…
β-Ionone, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18619.0100EA 98.5 EUR
8.18619.0100 8.18619.9999
β-Ionone, Sigma-Aldrich®
β-Ionone
Formula: C₁₃H₂₀O
Peso molecolare: 192,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001549
CAS Number: 79-77-6
EINECS: 201-224-3
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -49 °C
Molar Mass 192.3 g/mol
Boiling Point 127 - 128 °C (13 hPa)
Flash Point 122 °C
Refractive Index 1.5192 (20 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C13H20O