Stampa…
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
L17023.03EA 28.7 EUR
L17023.03
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,24 g/mol
Punto di fusione: 45…52 °C
MDL Number: MFCD00085367
CAS Number: 3906-16-9
ADR: ,