Stampa…
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Fornitore: Merck
8.14407.0001EA 0 EUR
8.14407.0001
2-(Trimethylsilyl)thiazole
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formula: C₆H₁₁NSSi
Peso molecolare: 157,31 g/mol
MDL Number: MFCD00066274
CAS Number: 79265-30-8