1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
4.91024.0100EA
1750
EUR
4.91024.0100
4.90024.0500
4.91024.0500
4.91024.0025
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Formula:
C₉H₁₅F₃N₂O₃S Peso molecolare: 288,29 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427620 CAS Number: 174899-66-2 |
Risultati del test di specificazione
Molar Mass | 288.29 g/mol |
Density | 1.30 g/cm3 |
pH | 7 - 8 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...