Stampa…
Piastre riscaldanti serie RC
Fornitore: VELP Scientifica
453-0145EA 513 EUR
453-0145
Piastre riscaldanti serie RC
Termostati Piastre riscaldanti
Piastre riscaldanti con piastre in lega di alluminio rivestito, per una distribuzione uniforme del calore. Scelta di modelli con una o due piastre.
  • Involucro di buona resistenza chimica
  • Controllo della temperatura analogico