Stampa…
Filtri per siringhe, Acrodisc® MS
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
514-0287EA 205 EUR
514-0287 514-0627
Filtri per siringhe, Acrodisc® MS
Filtri Filtri per siringhe
Filtri per siringhe certificati con livelli di estraibili estremamente bassi, per LCMS.
  • Capacità ridotta di soppressione/aumento di ioni
  • Eccellente resistenza chimica, utilizzabile con solventi organici e acquosi
  • Bassa capacità legante con proteine
Membrana in PTFE idrofilico con supporto in HDPE.
Confezione: Confezioni speciali con basso contenuto di estraibili con 10 filtri ciascuna. Ogni confezioni è sigillata con un tappo per proteggere i filtri fino all'utilizzo.