Stampa…
VWR®, Carta da filtro qualitativa
Fornitore: VWR
VWR®
516-0809EA 65.9 EUR
516-0809 516-0807 516-0808 516-0805 516-0806 516-0292 516-0293 516-0290 516-0291 516-0298 516-0299 516-0296 VWRU28310-015 516-0297 516-0294 516-0295 516-0814 516-0815 516-0812 516-0813 516-0810 516-0811 516-0838 516-0839 516-0281 VWRU28310-106 516-0282 516-0280 516-0289 516-0840 516-0287 516-0288 516-0285 516-0286 516-0880 516-0283 516-0284 516-0803 516-0804 516-0845 516-0801 516-0802 516-0843 516-0800 516-0844 516-0841 516-0842 516-0829 516-0827 516-0828 516-0278 516-0279 516-0276 516-0277 516-0310 516-0351 516-0350 516-0836 516-0837 516-0834 516-0835 516-0832 516-0833 516-0830 516-0831 VWRU28331-106 516-0818 516-0819 516-0816 516-0817 VWRU28310-128 516-0300 516-0301 VWRU28331-060 516-0825 516-0308 516-0826 516-0309 516-0823 516-0306 516-0824 516-0307 516-0304 516-0821 516-0822 516-0349 516-0305 516-0302 516-0820 516-0303 VWRU28310-081
VWR®, Carta da filtro qualitativa
Filtri Carta da filtro Carta da filtro per analisi qualitative
Grado 402 e 302: Grado generico per attività qualitative. Adatto per la maggior parte dei solfuri. Determinazione del contenuto totale di grassi nei prodotti caseari.
Grado 403 e 313: Per farmaci, prodotti farmaceutici, liquori, tinture, cromatografia e filtrazione esente da proteine nei laboratori clinici.
Grado 410 e 305: Filtrazione di ossido ramoso, solfato di piombo, solfato di bario, carbonato di manganese, ecc. per operazioni analitiche. Adatto per filtrazioni estremamente difficili e per la chiarificazione del vino.
Grado 413 e 303: Per operazioni quotidiane in laboratorio, adatto per le esigenze degli studenti in chimica generale e per la filtrazione di fosfato di alluminio, carbonato di bario, cromato di piombo, ecc.
Grade 415 and 301: Coarse precipitates such as aluminium hydroxide, cobalt carbonate, mercury iodide, magnesium hydroxide and more.
Grade 417: Creped. Rapid filtrations where fine particle retention is not required.
Grado 307: Per industria della birra. Carta da filtro con superficie in rilievo da 70 g/m² per analisi del malto in birrifici (conforme allo standard EBC).
Grado 600 e 310: Carta da filtro qualitativa per usi quotidiani nei laboratori, nelle università e negli ospedali. 100% cellulosa senza materiale legante.
Grado 315: Precipitati gelatinosi e pesanti.