Stampa…
2,5-Difluoroanisole ≥98%
Attenzione
A14255.06EA 41.5 EUR
A14255.06
2,5-Difluoroanisole ≥98%
2,5-Difluoroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 75626-17-4
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4755
Boiling Point: 72-73°/25mm
Beilstein Reference: 4383722
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042561
Formula: C₇H₆F₂O
Peso molecolare: 144,12 g/mol
Punto di ebollizione: 72…73 °C (25 mmHg)
Flash Pt: 40 °C (104 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042561
CAS Number: 75626-17-4
UN: 1993
ADR: 3,III