Stampa…
Schermi di protezione anti-beta
Fornitore: Kartell
KART572EA 340 EUR
KART572
Schermi di protezione anti-beta
Schermi Schermi antiradiazioni
Schermo di protezione in acrilico, trasparente, spessore: 9 mm
  • Protegge dalle radiazioni utilizzando isotopi a emissioni beta, incluso P32
  • Autoportante, portatile e stabile, con piedi antiscivolo