1,2,3-Trifluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1489-53-8
Molecular Formula: C6H3F3
Formula Weight: 132.09
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1862388
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00012013
Formula:
C₆H₃F₃ Peso molecolare: 132,09 g/mol Punto di ebollizione: 94…95 °C Densità: 1,280 Flash Pt: –3 °C (26 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012013 CAS Number: 1489-53-8 UN: 2387 ADR: 3,II |