3-Chlorothiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2037-31-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6021
Boiling Point: 104-105°/35mm
Beilstein Reference: 1854087
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004839
Formula:
C₆H₅ClS Peso molecolare: 144,62 g/mol Punto di ebollizione: 104…105 °C (35 mmHg) Densità: 1,244 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004839 CAS Number: 2037-31-2 EINECS: 218-010-0 ADR: 8,III |