2-Chlorothiophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6320-03-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.6040
Boiling Point: 108-110°/30mm
Beilstein Reference: 1209665
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004830
Formula:
C₆H₅ClS Peso molecolare: 144,62 g/mol Punto di ebollizione: 108…110 °C (30 mmHg) Densità: 1,277 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004830 CAS Number: 6320-03-2 EINECS: 228-667-5 ADR: 8,III |