Stampa…
Hai cercato: Forniture per servizio mensa
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Reusable drinking straws are made from borosilicate glass 3.3.
Fornitore: Apollo Scientific
Descrizione: A mixture of natural coconut puree and maltodextrin. Use at a concentration of 15 to 30 g/L.
Codice catalogo: (APOSBIPB852-100G)
Fornitore: Apollo Scientific
Codice articolo fornitore: BIPB852-100G
Codice articolo locale: APOSBIPB852-100G
Descrizione: A mixture of natural banana puree and maltodextrin. Use at a concentration of 30 to 50 g/L.
UOM: 1 * 100 g
Fornitore: HUPFER METALLWERKE
Descrizione: Stainless steel 18/10.
Codice catalogo: (LAMA2147)
Fornitore: LAMAPLAST
Codice articolo fornitore: 2147
Codice articolo locale: LAMA2147
Descrizione: Made of HDPE, white.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (213-1098)
Fornitore: NEOLAB
Codice articolo fornitore: 1-7101
Codice articolo locale: NEOL1-7101
Descrizione: These paper cups feature a PE coating that prevents moisture penetration of the cup with moisture or humidity.
UOM: 1 * 100 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom