2-Phenoxybenzoic acid
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di ebollizione: 355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 113 - 115 °C
Densità: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002429
CAS Number: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
0,1 g EHERC16045100
Codice articolo fornitore:: C16045100
Codice articolo locale:: EHERC16045100
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità