Stampa…
2-Phenoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A10515.22EA 200 EUR
A10515.22 A10515.14
2-Phenoxybenzoic acid ≥98%
2-Phenoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2243-42-7
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 111-115°
Beilstein Reference: 978452
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di ebollizione: 355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 111…115 °C
Densità: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002429
CAS Number: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5