Acido 2,3,4-triidrossibenzoico ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B20371.06EA
99.8
EUR
B20371.06
B20371.14
B20371.03
Acido 2,3,4-triidrossibenzoico ≥97%
Acido 2,3,4-triidrossibenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 610-02-6
Molecular Formula: C7H6O5
Formula Weight: 170.12
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 2210807
Formula:
C₇H₆O₅ Peso molecolare: 170,12 g/mol Punto di fusione: ∼210 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002447 CAS Number: 610-02-6 EINECS: 210-205-9 |