Stampa…

3,4-Dihydroxybenzoic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41533.9999
3,4-Dihydroxybenzoic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Punto di fusione: 202…204 °C
Densità: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002509
CAS Number: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 202 - 203 °C (decomposition)
Molar Mass 154.12 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR