Stampa…
Metanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol denaturatoAlcol metilico
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
84529.550EA 1820 EUR
84529.550 84529.460 84529.950
Metanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32,04 g/mol
Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Visualizza i codici
Titolo (calcolato su anidra) Min. 99,9 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Alcalinità Max. 0,0002 meq/g
Residuo di evaporazione Max. 5 ppm
Acqua Max. 0,05 %