  • Parametri
    • Articoli in magazzino (1)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Divisori per campioni
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/65/18989765.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  HAVER & BOECKER
Descrizione:   Per la preparazione di sotto-campioni per setacci per analisi
Fornitore:  HAVER & BOECKER
Descrizione:   Riduttore per campioni girevole, con n. 10 imbuti e uscite, Max. quantità di alimentazione: 2500 ml, Dimensione materiale in ingresso max.: 10 mm
Fornitore:  Retsch GmbH
Descrizione:   Sample splitters are used for the simple dividing and reduction of bulk materials of all kinds. Ideal for the on site reduction of sample material. De...
Fornitore:  Retsch GmbH
Descrizione:   Rotating Tube Divider, PT 200 complete unit including bottom cone (with 1 quick release sample outlet, max dividing ratio 1:5), vibratory feeder DR100-75 and data cable, 10 sample bottles ( 500 ml) and collecting receptacle 30 litres. , Bulk materials, Dimensione materiale in ingresso max. (mm): ≤ 10 mm, Velocità (min-1): 50
Fornitore:  Retsch GmbH
Descrizione:   The Vibratory feeder is used for uniform continuous feed of pourable bulk materials and fine powders.
Codice catalogo: (411-3311)
Fornitore:  Retsch GmbH
Codice articolo fornitore: 40.535.0002
Codice articolo locale: RETS40.535.0002
Descrizione:   Ripartitori di campioni a tubo rotante che processano il campione in modo tale che la composizione di ciascuna frazione del campione sia fedelmente ra...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  ENDECOTTS
Descrizione:   Endecotts hand held sample dividers will subdivide material samples into two smaller portions by a single pass. Further subdivisions can be attained b...
Fornitore:  FRITSCH
Descrizione:   The Laborette 24 sample divider is made of stainless steel, suitable for automatic, uniform feeding of free-flowing materials into sample dividers, mi...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 11
  1  2  Prossimo