Stampa…
Sistema di coltura a rulli da banco per mini-bottiglie, Wheaton®
Fornitore: Wheaton
734-1163EA 882 EUR
734-1163
Sistema di coltura a rulli da banco per mini-bottiglie, Wheaton®
Agitatori a rulli
Il kit di piani con mini-bottiglie può essere aggiunto al sistema di coltura a rulli per mini-bottilgie per contenere ulteriori quattro bottiglie per piano. È possibile aggiungere fino a un massimo di due kit per unità.
Peso: 4,1 kg
Peso: 4,1 kg