Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

2-Nitro-m-anisic acid ≥99%

Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione

Purity: 99%
CAS No.: 4920-80-3
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 255-257°
Beilstein Reference: 2214986


Formula: C₈H₇NO₅
Peso molecolare: 197,15 g/mol
Punto di ebollizione: 388 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 255…257 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 4920-80-3
EINECS: 225-549-5

 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g L03531.03
Codice articolo fornitore: L03531.03
Codice articolo locale: ALFAL03531.03
5 g L03531.06
Codice articolo fornitore: L03531.06
Codice articolo locale: ALFAL03531.06
Espandi tutto / Chiudi tutto

Specifiche

Punto di fusione 255-257°
Peso formula 197.15
CAS No. 4920-80-3
Formula molecolare C8H7NO5
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità