4-Nitro-o-anisic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B25523.06EA
81.1
EUR
B25523.06
B25523.03
4-Nitro-o-anisic acid ≥98%
4-Nitro-o-anisic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2597-56-0
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 145-148°
MDL No.: MFCD00216573
Formula:
C₈H₇NO₅ Peso molecolare: 197,15 g/mol Punto di fusione: 145…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216573 CAS Number: 2597-56-0 EINECS: 219-998-6 |