Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Acido 4-Nitrobenzoico

Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione



Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di ebollizione: 359 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121 °C
Densità: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686

 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 g ICNA0219378825
Codice articolo fornitore: 0219378825
Codice articolo locale: ICNA0219378825
500 g ICNA0219378890
Codice articolo fornitore: 0219378890
Codice articolo locale: ICNA0219378890
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI