Stampa…
3-Nitrobenzoic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00645.0250EA 38.8 EUR
8.00645.9999 8.00645.0250
3-Nitrobenzoic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139…142 °C
Densità: 1,494 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007251
CAS Number: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Merck Index: 12,06686
Visualizza i codici
Solubility 3 g/l (25 °C)
Melting Point 139 - 142 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 190 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (5 g/l, H2O, 20 °C) (aqueous suspension)
Ignition Point 490 °C
Hill Formula C7H5NO4
Chemical Formula 3-(NO2)C6H4COOH