2-Nitrobenzoic acid
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15557400EA
67.6
EUR
EHERC15557400
2-Nitrobenzoic acid
2-Nitrobenzoic acid
Formula:
C₇H₅NO₄ Peso molecolare: 167,12 g/mol Punto di fusione: 146…148 °C Densità: 1,575 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007137 CAS Number: 552-16-9 EINECS: 209-004-9 Merck Index: 12,06686 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...