N-Methylanthranilic acid ≥90%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Purity: 90+%
CAS No.: 119-68-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: ca 171° dec.
Beilstein Reference: 2208135
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (0,01 mmHg)
Punto di fusione: ∼171 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002424
CAS Number: 119-68-6
EINECS: 204-343-9
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 g B20531.14
Codice articolo fornitore: B20531.14
Codice articolo locale: ALFAB20531.14
100 g B20531.22
Codice articolo fornitore: B20531.22
Codice articolo locale: ALFAB20531.22
500 g B20531.36
Codice articolo fornitore: B20531.36
Codice articolo locale: ALFAB20531.36
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione ca 171° dec.
Peso formula 151.17
CAS No. 119-68-6
Formula molecolare C8H9NO2
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità