Stampa…
Viscometri, Cannon-Fenske calibrati con costante per misurazioni automatiche
Fornitore: SI Analytics
442-1219EA 399 EUR
442-1219 442-1195 442-1217 442-1228 442-1218 442-1229 442-1196 442-1230 442-1197 442-1198 442-1199
Viscometri, Cannon-Fenske calibrati con costante per misurazioni automatiche
Viscosimetri Viscometri Capillari
Capillary viscometers calibrated for automatic measurements in routine applications.
Certificazioni: ISO/DIN 5105, ASTM D 2515, D 446