Stampa…
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate, Millipore®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01922.0100EA 706 EUR
1.01922.0100
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate, Millipore®
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate
Formula: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
Peso molecolare: 332,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007473
CAS Number: 149-45-1
EINECS: 205-741-5
Visualizza i codici
Solubility 1350 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 332.22 g/mol
Bulk Density 465 kg/m3
pH 5.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)