Stampa…
Contacolonie, STC 100
710-0710EA 1360 EUR
VWRI710-0710
Contacolonie, STC 100
STC 100 è stato ideato per contare le colonie batteriche.
  • Display grafico multifunzione per visualizzare numero di colonie (fino a 999), media, ora e data
  • Segnale acustico e visivo di conferma per ogni conta
  • Valori vengono salvati su una scheda di memoria (opzionale)
Possibilità di scelta tra modalità singola (conta su una piastra Petri) e multipla (conta di massimo 20 piastre con calcolo e visualizzazione continua della media). Lo strumento è dotato di un supporto per piastre sensibile alla pressione per consentire l'utilizzo con qualsiasi tipo di marcatore, penna o sonda. Inoltre, è possibile collegare un marcatore di conta esterno opzionale. Con il pacchetto di comunicazione, è possibile memorizzare i valori contati completi di data e ora. È possibile anche aggiungere ID dei campioni e codici a barre (il lettore è opzionale) al valore contato.
Informazioni per l'ordine: Fornito con lente di ingrandimento, marcatore standard, reticolo Wolffhügel, adattatore per piastre Petri di diametro 90 mm, cavo con spina universale.