p-Xilene, EMSURE® ISO per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08684.2500EA
261
EUR
1.08684.2500
1.08684.1000
p-Xilene, EMSURE® ISO per analisi, Supelco®
p-Xilene
Formula:
C₆H₄(CH₃)₂ Peso molecolare: 106,17 g/mol Punto di ebollizione: 138,3 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 13 °C Densità: 1,096 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 25 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008556 CAS Number: 106-42-3 EINECS: 203-396-5 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 12,10214 |
Solubility | 0.2 g/l (25 °C) |
Melting Point | 13.3 °C |
Molar Mass | 106.17 g/mol |
Boiling Point | 138.4 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 8.7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 24 °C |
Explosion Limit | 1.1 - 7 %(V) |
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 540 °C |
Evaporation number | 13.5 |