Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Capillari, con sodio eparina (rivestimento), per emogasanalisi
Fornitore: Hirschmann Laborgeräte
Borosilicate glass 3.3.
  • Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Ø est. Ø int. Lunghezza Volume nominale Conf Codice catalogo VWR Quantità
1,75 mm 1,35 mm 80 mm 105 µl 1.000 HIRS9221280
Codice articolo fornitore: 9221280
Codice articolo locale: HIRS9221280
1,75 mm 1,35 mm 125 mm 165 µl 1.000 HIRS9221212
Codice articolo fornitore: 9221212
Codice articolo locale: HIRS9221212
1,75 mm 1,35 mm 150 mm 200 µl 1.000 HIRS9221215
Codice articolo fornitore: 9221215
Codice articolo locale: HIRS9221215
1,75 mm 1,35 mm 75 mm 100 µl 1.000 HIRS9221275
Codice articolo fornitore: 9221275
Codice articolo locale: HIRS9221275
1,75 mm 1,35 mm 100 mm 130 µl 1.000 HIRS9221210
Codice articolo fornitore: 9221210
Codice articolo locale: HIRS9221210
2,35 mm 1,55 mm 75 mm 140 µl 1.000 HIRS9222275
Codice articolo fornitore: 9222275
Codice articolo locale: HIRS9222275
2,35 mm 1,55 mm 100 mm 185 µll 1.000 HIRS9222210
Codice articolo fornitore: 9222210
Codice articolo locale: HIRS9222210
2,35 mm 1,55 mm 150 mm 280 µl 1.000 HIRS9222215
Codice articolo fornitore: 9222215
Codice articolo locale: HIRS9222215
2,35 mm 1,55 mm 125 mm 235 µl 1.000 HIRS9222212
Codice articolo fornitore: 9222212
Codice articolo locale: HIRS9222212
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Ancorette magnetiche, 9x0,6 mm 1.000 612-2499
Codice articolo fornitore: 9228101
Codice articolo locale: HIRS9228101
Ancorette magnetiche, 9x0,8 mm 1.000 HIRS9228102
Codice articolo fornitore: 9228102
Codice articolo locale: HIRS9228102
Magnete, rotondo, 8×4 mm, due lati magnetici 10 HIRS9228105
Codice articolo fornitore: 9228105
Codice articolo locale: HIRS9228105
Tappi 1.000 HIRS9228104
Codice articolo fornitore: 9228104
Codice articolo locale: HIRS9228104
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità