Flat flange flasks, round bottom, with with flat flange, thermostatic jacket and drain valve
Fornitore: Lenz
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Without graduation, with laboratory flange LF, with groove, with two connectors (with threads GL 14 / GL 18 or ball flanges KF 15). With 2 plastic olives GL14/18 and screw caps.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità con Ø est. Altezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
10000 ml flangia da laboratorio LF 100 236 mm 395 mm 1 LENZ06040279
Codice articolo fornitore: 06040279
Codice articolo locale: LENZ06040279
10000 ml flangia da laboratorio LF 200 350 mm 525 mm 1 LENZ06041588
Codice articolo fornitore: 06041588
Codice articolo locale: LENZ06041588
10000 ml flangia da laboratorio LF 150 350 mm 525 mm 1 LENZ06041488
Codice articolo fornitore: 06041488
Codice articolo locale: LENZ06041488
1000 ml flangia da laboratorio LF 60 165 mm 315 mm 1 LENZ06041170
Codice articolo fornitore: 06041170
Codice articolo locale: LENZ06041170
1000 ml flangia da laboratorio LF 60 315 mm 315 mm 1 LENZ06040170
Codice articolo fornitore: 06040170
Codice articolo locale: LENZ06040170
2000 ml flangia da laboratorio LF 100 206 mm 360 mm 1 LENZ06041273
Codice articolo fornitore: 06041273
Codice articolo locale: LENZ06041273
250 ml flangia da laboratorio LF 60 105 mm 255 mm 1 LENZ06041149
Codice articolo fornitore: 06041149
Codice articolo locale: LENZ06041149
250 ml flangia da laboratorio LF 60 105 mm 255 mm 1 LENZ06040149
Codice articolo fornitore: 06040149
Codice articolo locale: LENZ06040149
4000 ml flangia da laboratorio LF 100 236 mm 395 mm 1 LENZ06041279
Codice articolo fornitore: 06041279
Codice articolo locale: LENZ06041279
500 ml flangia da laboratorio LF 60 131 mm 280 mm 1 LENZ06040158
Codice articolo fornitore: 06040158
Codice articolo locale: LENZ06040158
6000 ml flangia da laboratorio LF 100 280 mm 440 mm 1 LENZ06041285
Codice articolo fornitore: 06041285
Codice articolo locale: LENZ06041285
6000 ml flangia da laboratorio LF 150 280 mm 455 mm 1 LENZ06041485
Codice articolo fornitore: 06041485
Codice articolo locale: LENZ06041485
6000 ml flangia da laboratorio LF 200 280 mm 440 mm 1 LENZ06041585
Codice articolo fornitore: 06041585
Codice articolo locale: LENZ06041585
6000 ml flangia da laboratorio LF 150 280 mm 455 mm 1 LENZ06040485
Codice articolo fornitore: 06040485
Codice articolo locale: LENZ06040485
6000 ml flangia da laboratorio LF 100 280 mm 440 mm 1 LENZ06040285
Codice articolo fornitore: 06040285
Codice articolo locale: LENZ06040285
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI