Stampa…
Sacchetti per campionamento per liquidi e gas in PVF
Fornitore: Saint-Gobain
Chemware®
300-0280EA 86.4 EUR
300-0280 300-0288
Sacchetti per campionamento per liquidi e gas in PVF
Sacchetti Sacchetti per gas
Realizzati da una pellicola in fluoropolimero PVF dello spessore di 2 mil
Quando l'inerzia chimica del FEP non è richiesta, i sacchetti per campionamento gas in PVF sigillati a caldo Chemware® sono la scelta ideale. Questi sacchetti riutilizzabili sono un’alternativa economica perfetta per l‘analisi di gas non corrosivi. Utilizzabili per maneggiare monossido di carbonio, anidride solforosa, acido solfidrico, radon e tioli. Ideali per estrarre campioni di aria da sistemi di scarico di ciminiere in applicazioni di campionamento di gas combustibili.
  • Resistenti, facili da usare, affidabili
  • Estremamente flessibili – facili da maneggiare e da conservare
  • A tenuta ermetica, sigillatura a caldo su tutti e quattro i lati
  • Nessun invecchiamento - durata di conservazione illimitata
  • Esclusiva struttura con cuciture per una maggiore resistenza
  • Non adesivi, non si attaccano ad alcun elemento
Quando l'inerzia chimica del FEP non è richiesta, i sacchetti per campionamento gas in PVF sigillati a caldo Chemware® sono la scelta ideale. Questi sacchetti riutilizzabili sono un’alternativa economica perfetta per l‘analisi di gas non corrosivi. Come per i sacchetti in FEP Chemware, i sacchetti per campionamento gas in PVF Chemware accettano due opzioni di montaggio – con una valvola di intercettazione in ottone nichelato o un setto in PTFE/silicone in alloggiamento in polipropilene. Le cuciture sigillate a caldo a lunga durata assicurano operazioni a tenuta ermetica.
Come per i sacchetti in FEP Chemware®, i sacchetti per campionamento gas in PVF Chemware® accettano due opzioni di montaggio – con una valvola di intercettazione in ottone nichelato o un setto in PTFE/silicone in alloggiamento in polipropilene. Le cuciture sigillate a caldo a lunga durata assicurano operazioni a tenuta ermetica.