Stampa…
Inserti auricolari con archetto, E-A-R™ Reflex™
Fornitore: 3M
MMMARF01000EA 509 EUR
MMMARF01000
Inserti auricolari con archetto, E-A-R™ Reflex™
Inserti auricolari con archetto multiposizione E-A-R™ Reflex™ dal design snodabile per consentire l'uso in svariate posizioni. Gli inserti si inseriscono velocemente e sono caratterizzati dalla punta in schiuma in materiale esclusivo brevettato che offre un'attenuazione eccellente.
  • Non richiedono modellazione
  • Sono disponibili inserti auricolari di ricambio
  • Ideati per la compatibilità con altri DPI
Coefficiente NRR: 26 dB