Stampa…
Inserti auricolari con archetto, E-A-R™ Flexicap™
Fornitore: 3M
111-0838EA 11 EUR
MMMAFX01000
Inserti auricolari con archetto, E-A-R™ Flexicap™
Gli inserti auricolari E-A-R™ Flexicap™ sono caratterizzati dall'innovativo archetto snodabile senza compromettere la forma di altri dispositivi di protezione individuale. Gli inserti hanno lo stesso design con punta in poliuretano morbido e liscio degli inserti semiauricolari E-A-RCaps™.
  • Schiuma a recupero lento: gli inserti si adattano perfettamente
  • Economicamente convenienti in quanto riutilizzabili
  • Non richiedono modellazione
Coefficiente NRR: 23 dB